Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57801-250MG PC57801-1G PC57801-5G
APOSPC57801-250MGEA 190 EUR
APOSPC57801-250MG APOSPC57801-1G APOSPC57801-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrF₄O
MDL Number: MFCD32903693
CAS Number: 2092799-77-2