Stampa…
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57728-250MG PC57728-1G PC57728-5G
APOSPC57728-250MGEA 174 EUR
APOSPC57728-250MG APOSPC57728-1G APOSPC57728-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
MDL Number: MFCD32070685
CAS Number: 1783329-70-3