3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC57531-1G
PC57531-5G
APOSPC57531-1GEA
522
EUR
APOSPC57531-1G
APOSPC57531-5G
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula:
C₈H₆ClFO₃ |
MDL Number:
MFCD22415153 CAS Number: 1554882-88-0 |