Stampa…
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57497-1G PC57497-5G
APOSPC57497-1GEA 951 EUR
APOSPC57497-1G APOSPC57497-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
MDL Number: MFCD24119836
CAS Number: 1529288-48-9