Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57486-1G PC57486-5G
APOSPC57486-1GEA 574 EUR
APOSPC57486-1G APOSPC57486-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₃F₅O₂
MDL Number: MFCD34595684
CAS Number: 2383762-98-7