Stampa…
1-Fluoro-4-nitrobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
PC57472-250G PC57472-1KG
APOSPC57472-250GEA 23.4 EUR
APOSPC57472-250G APOSPC57472-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzene 96%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₄FNO₂
Peso molecolare: 141,1 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 1,33
Flash Pt: 90 °C
MDL Number: MFCD00007282
CAS Number: 350-46-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III