Stampa…
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57466-100MG PC57466-250MG PC57466-1G
APOSPC57466-100MGEA 306 EUR
APOSPC57466-100MG APOSPC57466-250MG APOSPC57466-1G
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride 95%
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Formula: C₉H₁₁ClF₃NO
Peso molecolare: 241,6380 g/mol
MDL Number: MFCD12758183
CAS Number: 1391449-79-8