Stampa…
2,4-Pentanediol (±) + meso ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,4-Dihydroxy pentane
L01779.09 L01779.18
L01779.09EA 30.6 EUR
L01779.09 L01779.18
2,4-Pentanediol (±) + meso ≥99%
2,4-Pentanediol
Purity: 99% CAS No.: 625-69-4 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4350 Odour: Odourless Boiling Point: 200-201° Beilstein Reference: 969186 MDL No.: MFCD00004549
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Punto di ebollizione: 200…201 °C
Punto di fusione: ∼53 °C
Densità: 0,955
Flash Pt: 101 °C (213 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004549
CAS Number: 625-69-4
EINECS: 210-907-5