Stampa…
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57451-500MG PC57451-1G
APOSPC57451-500MGEA 297 EUR
APOSPC57451-500MG APOSPC57451-1G
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Formula: C₆H₅FINO
Peso molecolare: 253,013 g/mol
MDL Number: MFCD16611136
CAS Number: 1227580-53-1