Stampa…
4'-Bromo-2'-(difluoromethyl)acetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[4-Bromo-2-(difluoromethyl)phenyl]ethanone
PC57444-250MG PC57444-1G PC57444-5G
APOSPC57444-250MGEA 203 EUR
APOSPC57444-250MG APOSPC57444-1G APOSPC57444-5G
4'-Bromo-2'-(difluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Bromo-2'-(difluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₇BrF₂O
CAS Number: 2386658-14-4