Stampa…
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57436-250MG PC57436-1G PC57436-5G
APOSPC57436-250MGEA 176 EUR
APOSPC57436-250MG APOSPC57436-1G APOSPC57436-5G
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
Peso molecolare: 299,04 g/mol
CAS Number: 2383654-59-7