Stampa…
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57434-250MG PC57434-1G
APOSPC57434-250MGEA 219 EUR
APOSPC57434-250MG APOSPC57434-1G
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone 95%
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone
Formula: C₈H₂BrF₅O
MDL Number: MFCD12922615
CAS Number: 1208076-54-3