Stampa…
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57420-250MG PC57420-1G PC57420-5G
APOSPC57420-250MGEA 174 EUR
APOSPC57420-250MG APOSPC57420-1G APOSPC57420-5G
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
CAS Number: 2385518-14-7