Stampa…
3’-Chloro-5’-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57416-250MG PC57416-1G PC57416-5G
APOSPC57416-250MGEA 171 EUR
APOSPC57416-250MG APOSPC57416-1G APOSPC57416-5G
3’-Chloro-5’-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3’-Chloro-5’-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₃ClF₃IO
MDL Number: MFCD33566604
CAS Number: 2570109-75-8