Stampa…
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56996-250MG PC56996-1G PC56996-5G
APOSPC56996-250MGEA 176 EUR
APOSPC56996-250MG APOSPC56996-1G APOSPC56996-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₄I
Peso molecolare: 368,89 g/mol
CAS Number: 2383867-89-6