Stampa…
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56995-250MG PC56995-1G PC56995-5G
APOSPC56995-250MGEA 116 EUR
APOSPC56995-250MG APOSPC56995-1G APOSPC56995-5G
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene 97%
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂I
MDL Number: MFCD18391107
CAS Number: 1261671-65-1