Stampa…
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56991-250MG PC56991-1G PC56991-5G
APOSPC56991-250MGEA 125 EUR
APOSPC56991-250MG APOSPC56991-1G APOSPC56991-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrClF₄
Peso molecolare: 277,44 g/mol
CAS Number: 2166961-38-0