Stampa…
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56986-250MG PC56986-1G PC56986-5G
APOSPC56986-250MGEA 193 EUR
APOSPC56986-250MG APOSPC56986-1G APOSPC56986-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃ClF₄O
Peso molecolare: 226,56 g/mol
MDL Number: MFCD31696995
CAS Number: 134099-23-3