Stampa…
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC55857-250MG PC55857-1G PC55857-5G
APOSPC55857-250MGEA 158 EUR
APOSPC55857-250MG APOSPC55857-1G APOSPC55857-5G
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161,12 g/mol
MDL Number: MFCD24645334
CAS Number: 1374298-68-6