Stampa…
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC55851-250MG PC55851-1G
APOSPC55851-250MGEA 395 EUR
APOSPC55851-250MG APOSPC55851-1G
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₂
MDL Number: MFCD18256211
CAS Number: 1256817-25-0