Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53388-250MG PC53388-1G PC53388-5G
APOSPC53388-250MGEA 154 EUR
APOSPC53388-250MG APOSPC53388-1G APOSPC53388-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrFIO
Peso molecolare: 328,9 g/mol
MDL Number: MFCD18910206
CAS Number: 1379347-43-9