Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53386-250MG PC53386-1G PC53386-5G
APOSPC53386-250MGEA 154 EUR
APOSPC53386-250MG APOSPC53386-1G APOSPC53386-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrFIO₂
Peso molecolare: 344,9 g/mol
MDL Number: MFCD30297369
CAS Number: 1870155-80-8