Stampa…
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13712-10G OR13712-5G
APOSOR13712-10GEA 42.2 EUR
APOSOR13712-10G APOSOR13712-5G
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 95%
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 80/12 mm °C
Punto di fusione: 27…33 °C
Densità: 0,871
Flash Pt: 72 °C
MDL Number: MFCD00002925
CAS Number: 17102-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III