Stampa…
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isonicotinic acid N-oxide, 1-Oxidopyridin-1-ium-4-carboxylic acid, 4-Carboxypyridine 1-oxide, Pyridine-4-carboxylic acid N-oxide
OR13629-5G OR13629-25G OR13629-100G
APOSOR13629-5GEA 53.8 EUR
APOSOR13629-5G APOSOR13629-25G APOSOR13629-100G
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Isonicotinic acid-N-oxide
Formula: C₆H₅NO₃
Punto di ebollizione: 469/760 mm °C
Punto di fusione: 270 °C
Densità: 1,34
Flash Pt: 237,4 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006209
CAS Number: 13602-12-5