Stampa…
Etilene carbonato 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR922347-25G OR922347-100G OR922347-500G
APOSOR922347-25GEA 24.8 EUR
APOSOR922347-25G APOSOR922347-100G APOSOR922347-500G
Etilene carbonato 98%
Etilene carbonato
Formula: C₃H₄O₃
Punto di ebollizione: 243 - 244/740 mm °C
Punto di fusione: 35 - 38 °C
Densità: 1,321
Flash Pt: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005382
CAS Number: 96-49-1