Stampa…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
OR70193-250MG OR70193-1G
APOSOR70193-250MGEA 139 EUR
APOSOR70193-250MG APOSOR70193-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formula: C₈H₆BrN₃
Peso molecolare: 224,06 g/mol
MDL Number: MFCD28154606
CAS Number: 1383718-53-3