Stampa…
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR47912-250MG OR47912-1G
APOSOR47912-250MGEA 176 EUR
APOSOR47912-250MG APOSOR47912-1G
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Formula: C₉H₁₀N₄S
Peso molecolare: 206,27 g/mol
MDL Number: MFCD32857216
CAS Number: 2594436-05-0