Stampa…
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR47911-250MG OR47911-1G
APOSOR47911-250MGEA 139 EUR
APOSOR47911-250MG APOSOR47911-1G
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₄BrClN₂O₂
Peso molecolare: 275,49 g/mol
MDL Number: MFCD32857213
CAS Number: 2594436-02-7