Stampa…
Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC99415-1G PC99415-5G PC99415-10G
APOSPC99415-1GEA 148 EUR
APOSPC99415-1G APOSPC99415-5G APOSPC99415-10G
Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate 99%
Ethyl 4-amino-6-chloro-5-fluoronicotinate
Formula: C₈H₈ClFN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD34471315
CAS Number: 2454397-74-9