Stampa…
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502533-1G PC502533-5G
APOSPC502533-1GEA 928 EUR
APOSPC502533-1G APOSPC502533-5G
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrFO₂S
Peso molecolare: 275.094 g/mol
MDL Number: MFCD07701147
CAS Number: 826995-57-7