Stampa…
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502499-1G PC502499-5G
APOSPC502499-1GEA 524 EUR
APOSPC502499-1G APOSPC502499-5G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅NO
Peso molecolare: 223,1 g/mol
MDL Number: MFCD28791002
CAS Number: 1803828-42-3
UN: 3276