Stampa…
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502488-250MG PC502488-1G PC502488-5G
APOSPC502488-250MGEA 176 EUR
APOSPC502488-250MG APOSPC502488-1G APOSPC502488-5G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₃
Peso molecolare: 242,1 g/mol
MDL Number: MFCD31561163
CAS Number: 2244076-73-9