Stampa…
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR019112-1G OR019112-5G
APOSOR019112-1GEA 58 EUR
APOSOR019112-1G APOSOR019112-5G
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
Formula: C₂₄H₃₇ClNPPd
Punto di fusione: 167 - 170 °C
MDL Number: MFCD21608496
CAS Number: 1375325-71-5