Stampa…
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502293-5G PC502293-10G
APOSPC502293-5GEA 21.9 EUR
APOSPC502293-5G APOSPC502293-10G
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Punto di ebollizione: 225,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06808551
CAS Number: 321-17-5