Stampa…
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502275-250MG PC502275-1G
APOSPC502275-250MGEA 205 EUR
APOSPC502275-250MG APOSPC502275-1G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrCl₂F
Peso molecolare: 257,92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28346557
CAS Number: 1803784-34-0
UN: 3261
ADR: 8,III