Stampa…
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500667-250MG PC500667-1G
APOSPC500667-250MGEA 185 EUR
APOSPC500667-250MG APOSPC500667-1G
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFNO
MDL Number: MFCD23707400
CAS Number: 1427452-84-3