Stampa…
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49201-1G PC49201-250MG
APOSPC49201-1GEA 292 EUR
APOSPC49201-1G APOSPC49201-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,02 g/mol
Punto di fusione: 141…143 °C
MDL Number: MFCD15071663
CAS Number: 1245642-98-1