Stampa…
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400420-1G OR400420-250MG
APOSOR400420-1GEA 698 EUR
APOSOR400420-1G APOSOR400420-250MG
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
Peso molecolare: 229,03 g/mol
MDL Number: MFCD26855789
CAS Number: 90001-44-8