Stampa…
Bis(dibenzylideneacetone)palladium 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
IN2826-1G IN2826-5G IN2826-25G
APOSIN2826-1GEA 94.5 EUR
APOSIN2826-1G APOSIN2826-5G APOSIN2826-25G
Bis(dibenzylideneacetone)palladium 98%
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Formula: C₃₄H₂₈O₂Pd
Peso molecolare: 575 g/mol
Punto di fusione: 150 °C
MDL Number: MFCD00051942
CAS Number: 32005-36-0