Stampa…
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC99476-1G PC99476-5G PC99476-10G
APOSPC99476-1GEA 21.9 EUR
APOSPC99476-1G APOSPC99476-5G APOSPC99476-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Punto di ebollizione: 95…97 °C
Densità: 1,41
MDL Number: MFCD00190144
CAS Number: 1544-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III