Stampa…
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC912795-1G PC912795-5G PC912795-25G
APOSPC912795-1GEA 215 EUR
APOSPC912795-1G APOSPC912795-5G APOSPC912795-25G
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 191,11 g/mol
MDL Number: MFCD14698657
CAS Number: 63878-71-7