Stampa…
2,3,6-Trifluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7817D-10G PC7817D-50G PC7817D-100G PC7817D-25G
APOSPC7817D-10GEA 89.9 EUR
APOSPC7817D-10G APOSPC7817D-50G APOSPC7817D-100G APOSPC7817D-25G
2,3,6-Trifluorophenol 98%
2,3,6-Trifluorophenol
Formula: C₆H₃F₃O
Punto di fusione: 31…37 °C
Flash Pt: 64 °C
MDL Number: MFCD00061214
CAS Number: 113798-74-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II