Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
PC1930W-25G PC1930W-100G
APOSPC1930W-25GEA 40.8 EUR
APOSPC1930W-25G APOSPC1930W-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
Peso molecolare: 196,56 g/mol
Punto di ebollizione: 87 - 88 °C
Densità: 1,459
Flash Pt: 46 °C
MDL Number: MFCD00019995
CAS Number: 40889-91-6
UN: 1993
ADR: 3,III