Stampa…
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR907663-1G OR907663-5G OR907663-10G
APOSOR907663-1GEA 84.1 EUR
APOSOR907663-1G APOSOR907663-5G APOSOR907663-10G
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate 97%
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate
Formula: C₅H₇IO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11519164
CAS Number: 31930-37-7