Stampa…
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62166-1G OR62166-5G OR62166-25G
APOSOR62166-1GEA 88.6 EUR
APOSOR62166-1G APOSOR62166-5G APOSOR62166-25G
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 165 °C
MDL Number: MFCD00211068
CAS Number: 16947-63-0