Stampa…
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61529-1G OR61529-5G OR61529-10G
APOSOR61529-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61529-1G APOSOR61529-5G APOSOR61529-10G
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₂
Punto di fusione: 102…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078260
CAS Number: 2420-94-2