Stampa…
2-Cyano-phenothiazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyanophenothiazine, 10H-Phenothiazine-2-carbonitrile
OR53126-25G OR53126-100G
APOSOR53126-25GEA 69.8 EUR
APOSOR53126-25G APOSOR53126-100G
2-Cyano-phenothiazine
2-Cyano-phenothiazine
Formula: C₁₃H₈N₂S
Peso molecolare: 224,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00129784
CAS Number: 38642-74-9