Stampa…
1,10-Diaminodecane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Decane-1,10-diamine
OR51847-25G OR51847-100G OR51847-500G
APOSOR51847-25GEA 14.7 EUR
APOSOR51847-25G APOSOR51847-100G APOSOR51847-500G
1,10-Diaminodecane
1,10-Diaminodecane
Formula: C₁₀H₂₄N₂
Peso molecolare: 172,31 g/mol
Punto di ebollizione: 140/12 mm °C
Punto di fusione: 59…61 °C
MDL Number: MFCD00008151
CAS Number: 646-25-3
UN: 3259
ADR: 8,III