Stampa…
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4893-500G OR4893-100G OR4893-1KG
APOSOR4893-500GEA 72.5 EUR
APOSOR4893-500G APOSOR4893-100G APOSOR4893-1KG
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₆O₄
Punto di fusione: 208 - 218 °C
MDL Number: MFCD00002451
CAS Number: 89-86-1