Stampa…
L-Histidine-β-naphthylamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-His-betaNA, H-His-ßNA
OR36362-1G OR36362-5G OR36362-250MG
APOSOR36362-1GEA 227 EUR
APOSOR36362-1G APOSOR36362-5G APOSOR36362-250MG
L-Histidine-β-naphthylamide
L-Histidine-beta-naphthylamide
Formula: C₁₆H₁₆N₄O
Peso molecolare: 280,331 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051166
CAS Number: 7424-15-9